Learn More
anti-PDGFRB, STAT5A Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
PDGFRB rabbit purified polyclonal antibody (20μg); STAT5A mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PDGFRB protein, and the other against the STAT5A protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifica
Specifica
| Antigene | PDGFRB |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | PDGFRB |
| Alias gene | CD140B/JTK12/PDGF-R-beta/PDGFR/PDGFR1 |
| Simboli geni | PDGFRB |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Vedi altri risultati |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.