Learn More
Merck™ anti-Phosphotyrosine, Clone: 4G10, Conjugate
Marca:  Merck™ 16-103
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12849625
  • 954.00€ / 100µg
Spedizione stimata
01-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Immunoprecipitation
Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly
Specifica
Specifica
Phosphotyrosine
Semi-purified
IgG2b κ
RUO
Primary
Biotin
Murine
100μg
Cell Signaling
Monoclonal