missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-POLK, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-POLK (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-POLK (50μL)
Specifica
Specifica
| Antigene | POLK |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot. |
| Gene | POLK |
| Alias gene | DINB1/DINP/POLQ |
| Simboli geni | POLK |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?