Learn More
anti-PWP1 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-PWP1 (100μg); Detection antibody: mouse monoclonal anti-PWP1, IgG2b Kappa (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PWP1.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair (Recombinant Protein)
Specifica
Specifica
| Antigene | PWP1 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PWP1. |
| Gene | PWP1 |
| Alias gene | IEF-SSP-9502 |
| Simboli geni | PWP1 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.