Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Immunogen: Rabbit IgG
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG F(Ab')2 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Donkey |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Quantità | 1 mL |
| Primario o secondario | Secondary |
| Target Species | Rabbit |
| Isotype | IgG |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol