Learn More
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Codice prodotto. 10360075 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10360075 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10360075 Fornitore Life Science products Cytiva N. del fornitore NA935
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Specie ospite Goat
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 mL
Primario o secondario Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rat IgG, HRP-linked Whole Antibody, Goat
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ECno. 247-500-7] and2-methyl-2H-isothiaz
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.