missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-RNF133 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-RNF133 (100μg); Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-RNF133 (50μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Host Species: Mouse, Rabbit
Cross Reactivity: Human
ELISA Pair
Specifica
Specifica
| Antigene | RNF133 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human RNF133. |
| Gene | RNF133 |
| Alias gene | MGC27072 |
| Simboli geni | RNF133 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?