Learn More
RNF183 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA523862
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 17136029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
Specifica
Specifica
RNF183
Polyclonal
RNF183
RING finger protein 183
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography, Protein A
RUO
138065, 76072
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
Unconjugated
Q96D59, Q8QZS5
RNF183
KLH conjugated synthetic peptide between 86-114 amino acids from the central region of human RNF183
400 μL
Primary
Human, Mouse