Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Tape with Stripes
Codice prodotto. 11791645 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18.29 m x 101.6 mm
18.29 m x 152.40 mm
18.29 m x 25.40 mm
18.29 m x 76.20 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11791645 18.29 m x 152.40 mm 1 ROLL
11781645 18.29 m x 101.6 mm 1 ROLL
11751645 18.29 m x 25.40 mm 1 ROLL
11771645 18.29 m x 76.20 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11791645 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    193.18€ / 1 rotoli
    Risparmia 21.82€
    10% Sconto
In stock
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Alternate Part Number STRIPED ANTI-SKID TAPE 2
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Dimensioni (L x P) 18.29 m x 152.40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.29 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black and Yellow Striped
Materiale Polyester
Product Type Striped Anti-skid Tape