Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Tape with Stripes
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
74.60€ - 211.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descrizione | Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Black and Yellow Striped |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11791645
|
Brady™
078150 |
Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow | 18.29 m x 152.40 mm |
211.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11781645
|
Brady™
078149 |
Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow | 18.29 m x 101.6 mm |
133.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11751645
|
Brady™
078146 |
Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow | 18.29 m x 25.40 mm |
74.60€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11771645
|
Brady™
078148 |
Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow | 18.29 m x 76.20 mm |
116.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
- Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
- Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 | |
Permanent Acrylic | |
Polyester | |
60 ft. | |
1 Roll | |
-40°C to +70°C |
Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow | |
Black and Yellow Striped | |
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking | |
18.29 m | |
-40°F to +158°F | |
0.162 mm |