Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Marking Tape
Codice prodotto. 11761645 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black and Yellow Striped
Yellow
Dimensione della confezione:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11761645 Black and Yellow Striped 1 ROLL
11315990 Yellow 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11761645 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    91.63€ / 1 rotoli
    Risparmia 11.37€
    11% Sconto
In stock
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Alternate Part Number DP-STRIPED ANTI-SKID TAPE BLK/YEL
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Descrizione Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow
Dimensioni (L x P) 18.29 m x 50.80 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Lunghezza (sistema imperiale) 60 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18.29 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Black and Yellow Striped
Materiale Polyester