Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Mounted Tape
Codice prodotto. 11731655 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11731655 White 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11731655 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    81.02€ / 1 rotoli
    Risparmia 8.63€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Anti-Skid (anti-slip) Laminated Polyester Mounted Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Alternate Part Number ANTISKID TAPE WHITE 50MMX18M
Descrizione Roll-Mounted Anti-Skid Tape - White
Dimensioni (L x P) 18 m x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Lunghezza (sistema imperiale) 59.1 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Materiale Polyester