Learn More
Brady™ Anti-skid Laminated Polyester Tape
Codice prodotto. 11721655 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11721655 Orange 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11721655 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.65€
    81.02€ / 1 rotoli
    Risparmia 8.63€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs.
Specifica
Descrizione Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Orange
Dimensioni (L x P) 18 m x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Lunghezza (sistema imperiale) 59.1 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 18 m
Quantità confezione 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore 0.162 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange
Materiale Polyester