Learn More
anti-STAT1, RELA Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Includes
STAT1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); RELA mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the STAT1 protein, and the other against the RELA protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | STAT1 |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | STAT1 |
| Alias gene | DKFZp686B04100/ISGF-3/STAT91 |
| Simboli geni | STAT1 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.