Learn More
BD anti-Streptavidin-Allophycocyanin, APC, Clone: Streptavidin
APC conjugate
Marca:  BD 554067
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15877558
  • 530.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
Streptavidin
APC
For research use only (RUO)
Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
0.2 mg/mL
0.1 mg
Aqueous buffered solution containing less than or equal to 0.09% sodium azide
Flow Cytometry