Learn More
anti-TP53, DAXX Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0452.1Set
Produktkod. 16171374
  • 677.00€ / 1 set
Innehåller: TP53 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); DAXX mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TP53 protein, and the other against the DAXX protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifikationer
Specifikationer
TP53
Monoclonal/Polyclonal
TP53
TP53
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. TP53 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. DAXX mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
FLJ92943/LFS1/TRP53/p53
Mouse, Rabbit
RUO
7157/1616
Human
TP53 & DAXX Protein Protein Interaction Antibody Pair
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.