missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53RK, Human, Matched Antibody Pair (AP45), Abnova™

Codice prodotto. 16173804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16173804 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16173804 Fornitore Abnova N. del fornitore H00112858AP45.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-TP53RK (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-TP53RK, IgG1 Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Specifica

Antigene TP53RK
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Biotin
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human TP53RK.
Gene TP53RK
Alias gene BUD32/C20orf64/Nori-2/Nori-2p/PRPK/dJ101A2
Simboli geni TP53RK
Specie ospite Mouse
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 112858
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-TP53RK (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-TP53RK, IgG1 Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Forma Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.