missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-TWF1 Matched Antibody Pair, Abnova

Codice prodotto. 16192514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16192514 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16192514 Fornitore Abnova N. del fornitore H00005756AP11.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-TWF1 (100μg); Mouse purified polyclonal anti-TWF1 (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1.

  • Species Reactivity: Human

ELISA

Specifica

Antigene TWF1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human TWF1.
Gene TWF1
Alias gene A6/MGC23788/MGC41876/PTK9
Simboli geni TWF1
Specie ospite Mouse, Rabbit
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5756
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-TWF1 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse monoclonal anti-TWF1, IgG2a Kappa (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.