missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-VRK2 Matched Antibody Pair, Abnova™

Codice prodotto. 16050199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16050199 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16050199 Fornitore Abnova N. del fornitore H00007444AP51.1Set
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-VRK2 (100μg); Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-VRK2 (50μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human VRK2.

Host Species: Mouse, Rabbit
Species Reactivity: Hu

ELISA Pair (Transfected Lysate)

Specifica

Antigene VRK2
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal/Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Descrizione This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human VRK2.
Gene VRK2
Simboli geni VRK2
Specie ospite Mouse, Rabbit
Quantità 1 Set
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7444
Include Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-VRK2 (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-VRK2 (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Forma Purified
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.