Learn More
anti-WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | WEE1 |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | WEE1 |
| Alias gene | DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu |
| Simboli geni | WEE1 |
| Quantità | 1 Set |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 7465/23291 |
| Vedi altri risultati |