Learn More
anti-WRN, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB100-471
Encompass
Codice prodotto. 15734517
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
WRN Polyclonal specifically detects WRN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni