Learn More
anti-ZNF346 Matched Antibody Pair, Abnova
Descrizione
Includes
Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-ZNF346 (100μg); Mouse purified polyclonal anti-ZNF346 (20μg); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
The protein encoded by this gene is a nucleolar, zinc finger protein that preferentially binds to double-stranded (ds) RNA or RNA/DNA hybrids, rather than DNA alone. Mutational studies indicate that the zinc finger domains are not only essential for dsRNA binding, but are also required for its nucleolar localization. The encoded protein may be involved in cell growth and survival.
ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | ZNF346 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal/Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Descrizione | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human ZNF346. |
| Gene | ZNF346 |
| Alias gene | DKFZp547M223/JAZ/Zfp346 |
| Simboli geni | ZNF346 |
| Specie ospite | Mouse, Rabbit |
| Metodo di purificazione | Affinity Purified |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.