Learn More
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16474466 100 mg 100mg
16465917 5 mg 5mg
16459736 50 mg 50mg
16443188 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16474466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100833
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Specifica
Materiale o nome chimico Antibiotic-5d
Forma fisica Solid
CAS 251349-54-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H18N2O4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O
Molecular Weight (g/mol) 298.36
Peso formulazione 298.36
Percent Purity 98.35%
Grado Research
Research purposes only