Learn More
Cytiva Antibody Column Package: Modern Protein A (1-step Purification Protocol)
Sfoglia Tutto Cytiva ProdottiDescrizione
- Contains columns for a 1-step protocol using affinity chromatography: HiTrap™ MabSelect™ PrismA 1 × 1 mL and HiTrap™ Desalting 1 × 5 mL
- HiTrap™ MabSelect PrismA column is prepacked with MabSelect PrismA resin for preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell culture supernatant
- HiTrap™ Desalting column is packed with Sephadex G-25 to give quick pH neutralization of the eluted antibodies (0.1 to 1.5 mL is the recommended sample loading volume)
- Includes instructions with guidance and tips to quickly get started
Specifica
Specifica
| Product Type | Antibody Column Pack |
| Formato | Prepacked Column |
| Legante | Protein A; Protein A, Alkali Stabilized |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of Antibodies |
| Descrizione | Resin Type: MabSelect |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Contenuto kit | HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 mL), and HiTrap™ Desalting (1 x 5 mL) |
| Quantità | 1 Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antibody package, modern Protein A
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.