Learn More
MP Biomedicals™ Antibody Diluent, Normal, 125mL
Codice prodotto. 11444346 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444346 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11444346 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08980641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    156.45€ / 125mL
    Risparmia 8.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Ready-to-use sterile phosphate buffered saline
Specifica
Materiale o nome chimico Normal Antibody Diluent
Da utilizzare con (applicazione) Used as diluent, Immunoassays
Quantità 125 mL