Learn More
Contec™ Anticon™ White Magic™ Wipes
Codice prodotto. 17176861 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17176861 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) pezzi 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17176861 Fornitore Contec™ N. del fornitore LWWM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.00€
    516.51€ / pezzi 2400
    Risparmia 262.49€
    33% Sconto
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Anticon™ White Magic™ is a 100% continuous filament polyester double-knit wipe that is chemically modified for excellent performance in the most critical applications.
  • Heat sealed edges allow full utilization of wipe surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Bordi Heat Sealed
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione 150 Wipes/Bag, 16 Bags/Cs.
Sterilità Non sterile