Learn More
Tork Tork Sapone a schiuma antimicrobico (biocida)
Codice prodotto. 16679921 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16679921 White pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16679921 Fornitore Tork N. del fornitore 520800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Tork Sapone a schiuma antimicrobico S4
  • Efficace contro diversi microrganismi nocivi, il sapone ad alta efficienza è conforme alle norme EN 1499, EN 13727, EN 13624 e EN 14476 (tutti i virus capsulati). limitata efficacia virucida
  • Riduci i rischi di reazioni allergiche: il nostro sapone a schiuma è realizzato con una formula priva di profumo e coloranti
  • Migliora l'igiene e riduci il rischio di contaminazioni crociate, grazie alle ricariche sigillate e all'erogatore monouso
  • Riduci i rifiuti: il flacone del nostro sapone a schiuma si ripiega su se stesso man mano che viene utilizzato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Forma Foam
Certificazione/Conformità EN1499
Certifications/Compliance (Europe) EN1499
Monouso Limited-use
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 L