Learn More
Day Impex™ Sapone per le mani
Descrizione
Concentrated
Coconut-based lotion
Safe to use as a shower soap
Natural moisturisers and conditioners
Combats the effects of water, harsh solutions and other irritants found in the laboratory
Coconut-based lotion
Safe to use as a shower soap
Natural moisturisers and conditioners
Combats the effects of water, harsh solutions and other irritants found in the laboratory
Specifica
Specifica
| Product Type | Sapone per le mani |
| Composizione | 0.5% p-cloro-m-xilenolo (PCMX) e 2% nonoxinolo 9, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Escherichia coli, Proteus vularis, Pseudomanas aeruginosa, Salmonella typhi candida, Albicans, Albicans, Saccharomyces pastorianus, Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Rhizopus nigricans, Mucor racemosus, Oidium lactis, Torula roseus, Alternaria solani |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzato come sapone per doccia, combatte gli effetti di acqua, soluzioni aggressive e altri agenti irritanti in laboratorio |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Volume (sistema metrico) | 5 L |