Descrizione
- Efficace secondo le norme EN 1499 ed EN 14476 (tutti i virus capsulati come HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1 e H5N1, ecc.)
- Dermatologicamente testato e adatto per un uso frequente
- Aiuta a rimuovere il grasso alimentare
- Possibilità di scelta tra dispenser manuale o a sensore
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Forma | Liquid |
| Certificazione/Conformità | EN1499, EN14476 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN1499, EN14476 |
| Monouso | Limited-use |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
| Peso (sistema metrico) | 6.719 kg |