Learn More
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120202 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15623270 5 g Glass Bottle 5g
15603270 100 g Glass Bottle 100g
15613270 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15623270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3113755G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-91-9
Formula molecolare Cl3Sb
Molecular Weight (g/mol) 228.11
Numero MDL MFCD00011212
InChI Key FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC Name trichlorostibane
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 283°C
Materiale o nome chimico Antimony(Iii) Chloride
Punto di fusione 73.4°C
Quantità 5 g
Formula lineare SbCl3
Numero UN UN1733
Peso formulazione 228.12g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 1mmHg (49°C)
Densità 3.140g/3; Vapor Density: 7.9 (vs air)