Learn More
Antimony(III) chloride, 99+%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
Solubility
Soluble in water, hydrochloric acid, alcohol, benzene, carbon disulfide, dioxane, chloroform, ether, acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Notes
Moisture sensitive and hygroscopic in nature. It is corrosive to metals and tissue. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and strong bases. Decomposes in water.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 223.5°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony (III) chloride |
| Punto di fusione | 73.4°C |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Pungent |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Densità | 3.14 |
| Numero UN | UN1733 |
| Indice di Merck | 14,707 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Antimony(III) chloride
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony trichloride