Learn More
Antimony(Iii) Chloride, puriss. p.a.ACS Reagent, ≥99.0% (RT), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 283°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony(Iii) Chloride |
| Punto di fusione | 73.4°C |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | SbCl3 |
| Numero UN | UN1733 |
| Peso formulazione | 228.12g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (RT) |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |
| Vedi altri risultati |