Learn More
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 283°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony(Iii) Chloride |
| Punto di fusione | 73.4°C |
| CAS | 10025-91-9 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline, Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | Cl3Sb |
| Formula lineare | SbCl3 |
| Numero MDL | MFCD00011212 |
| Vedi altri risultati |