Learn More
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11354758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354758 25 g 25g
11374758 5 g 5g
11364758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043097.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256.943 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10433-06-4
Formula molecolare C6H15O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 256.943
Numero MDL MFCD00015123
InChI Key JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC Name antimony(3+);ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony (III) ethoxide
Densità 1.524 g/mL
Punti di ebollizione 95°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 256.9
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid