Learn More
Antimony(III) fluoride, 99+%
Codice prodotto. 11387157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387157 500 g 500g
11377157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011492.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of Freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-56-4
Formula molecolare F3Sb
Molecular Weight (g/mol) 178.76
Numero MDL MFCD00011218
InChI Key GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC Name trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Specifica
Punti di ebollizione 376°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) fluoride
Punto di fusione 292°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.379 g/mL
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,709
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Peso formulazione 178.75
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride