Learn More
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11495040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495040 1 g 1g
11363837 5 g 5g
11373837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035676.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-44-5
Formula molecolare I3Sb
Molecular Weight (g/mol) 502.47
Numero MDL MFCD00016322
InChI Key KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 420°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) iodide
Punto di fusione 168°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 1 g
Odore Acrid
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,710
Informazioni di solubilità Decomposed by water to SbOI.
IUPAC Name triiodostibane
Peso formulazione 502.46
Percent Purity 99.998%