Learn More
Antimony(III) isopropoxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11358028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358028 5 g 5g
11348028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036589.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18770-47-3
Formula molecolare C9H21O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 299.024
Numero MDL MFCD00143623
InChI Key HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 3034303
IUPAC Name antimony(3+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony(III) isopropoxide
Colore Colorless
Densità 1.31 g/mL
Punti di ebollizione 68°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C (141°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 g
Numero UN UN3082
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 298.8
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid