Learn More
Antimony(III) oxide, 99.6% min
Codice prodotto. 11387317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387317 500 g 500g
11377317 50 g 50g
11397317 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11387317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011579.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-64-4
Formula molecolare O3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 291.52
Numero MDL MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Antimony trioxide
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1550°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Antimony(III) oxide
Punto di fusione 656°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Odore Odorless
Aspetto White powder
Intervallo percentuale saggio 99.6% min (Metal basis)
Densità 5.67
Informazioni di solubilità Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Peso formulazione 291.5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide