Learn More
Antimony(III) selenide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11332228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332228 5 g 5g
11322228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013130.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1315-05-5
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1315-05-5
Numero MDL MFCD00016319
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony(III) selenide
Punto di fusione 611°C
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,712
Informazioni di solubilità Very slightly soluble in water
Peso formulazione 480.38
Percent Purity 99.999%