Learn More
Antimony potassium tartrate hydrate, 98%
Codice prodotto. 11434243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434243 100 g 100g
11444243 500 g 500g
11454243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434243 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10889.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Notes
Incompatible with mineral acids, strong bases, carbonates, lead, silver salts and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 331753-56-1
Formula molecolare C8H4K2O12Sb2
Molecular Weight (g/mol) 613.83
Numero MDL MFCD00148863
InChI Key GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Sinonimo potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
IUPAC Name dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony potassium tartrate hydrate
Densità 2.607 g/mL
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 100 g
Numero UN UN1551
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 613.82 (anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium antimonyl tartrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.