Learn More
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Codice prodotto. 11410321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410321 25 g 25g
11378568 100 g 100g
11388568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410321 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040619.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28300-74-5
Formula molecolare C8H4K2O12Sb2·3H2O
Numero MDL MFCD00148863
Sinonimo Potassium antimonyl tartrate
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony potassium tartrate trihydrate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-103.0%
Densità 2.6
Informazioni di solubilità Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 667.87 (613.82 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate