Learn More
Antimony powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11391138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391138 1 kg 1kg
11301148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010100.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC Name antimony
SMILES [Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony powder
Punti di ebollizione 1380°C
Quantità 1 kg
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Peso Apparent density: 2.4g/cm3 to 2.9g/cm3
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2871
Percent Purity 99.5%