Learn More
Antimony powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis)
Product Code. 11361138
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11361138 10 g 10g
11371138 100 g 100g
11351138 500 g 500g
11381138 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11361138 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010099.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Specifications
Materiale o nome chimico Antimony powder
Colore Gray
Quantità 10 g
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2871
IUPAC Name antimony
Percent Purity 99.5%
compliance-icons
Product Identifier
  • Antimonio
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..