Learn More
Antimony powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11381138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381138 2 kg 2kg
11361138 10 g 10g
11371138 100 g 100g
11351138 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11381138 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010099.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony powder
Colore Gray
Quantità 2 kg
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2871
IUPAC Name distibyne
Percent Purity 99.5%