Learn More
Antimony rod, 12.7mm (0.50in) dia x 10cm (3.9in) long, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 15495915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495915 5 Pc. pezzi 5
15485915 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495915 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010098.KJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC Name antimony
SMILES [Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony rod
Nota nome 12.7mm (0.50 in.) dia. x 10cm (3.9 in.) long
Quantità 5 Pc.
Odore Odorless
Peso ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece
Forma Cast Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%