Learn More
Antimony shot, spherical, 1-5mm (0.04-0.20in), 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11398937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398937 10 g 10g
11388937 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038618.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC Name antimony
SMILES [Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony
Colore Silver to Gray
Nota nome Low Oxide
Aspetto Silver Gray shot
Quantità 10 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)