Specifica
| Punti di ebollizione | 280.0°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony tribromide |
| Punto di fusione | 97.0°C |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | SbBr3 |
| Indice di Merck | 15,695 |
| Peso formulazione | 361.48 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |