Learn More
Antimony tribromide, 97%, pure
Codice prodotto. 15259826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15259826
Marca: Thermo Scientific Acros 318402500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-61-9
Formula molecolare Br3Sb
Molecular Weight (g/mol) 361.48
InChI Key RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC Name tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Specifications
Punti di ebollizione 280.0°C
Materiale o nome chimico Antimony tribromide
Punto di fusione 97.0°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Formula lineare SbBr3
Indice di Merck 15,695
Peso formulazione 361.48
Percent Purity 97%
Grado Pure