Learn More
Spastin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: Sp 6C6, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600738 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600738 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600738 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP307842100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Spastin Monoclonal specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Spastin
Applicazioni Western Blot, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone Sp 6C6
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Spastin protein.
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6683
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus