Learn More
Antimony Trioxide, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10385500 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10385500 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10385500 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/8240/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 1550°C
Punto di fusione 656°C
CAS 1309-64-4
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare O3Sb2
Numero MDL MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 291.52
Peso formulazione 291.42g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3 hPa 574
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.